Fontos dokumentumok
Z247340
Coors Buchner funnel
capacity 400 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
leírás
For Filter Paper Diameter (mm): 110
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 66244
H
180 mm
kapacitás
400 mL
lemezátmérő
114 mm
átmérő
95 mm, perforated
Általános leírás
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Alkalmazás
The Coor porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)