Fontos dokumentumok
Z254231
Sigma-Aldrich
Filter Adapter Set
seven black neoprene rubber adapters, sizes 1 through 7
Szinonimák:
Adapter Set, Filter Adapter Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
material
neoprene
rubber
gyártó/kereskedő neve
Aldrich
Related Categories
Általános leírás
Set of seven black neoprene rubber adapters for Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. One of each size 1 through 7. Withstands autoclaving.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)