Fontos dokumentumok
Z254258
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 1
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
méret
1
kiszerelés
pkg of 12 ea
Ma × vastagság
21 mm × 2 mm
alj külső átmérő × belső átmérő
11 mm × 7 mm
felső külső átmérő × belső átmérő
21 mm × 17 mm
Általános leírás
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)