Fontos dokumentumok
Z247375
Coors Buchner funnel
capacity 2000 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
leírás
For Filter Paper Diameter (mm): 185
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 66247
H
270 mm
kapacitás
2000 mL
lemezátmérő
186 mm
átmérő
160 mm, perforated
Általános leírás
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Alkalmazás
The Coor porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)