Fontos dokumentumok
Z256005
Gum rubber laboratory tubing
tubing I.D. × O.D. 3/8 in. × 1 1/8 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41105108
NACRES:
NB.35
leírás
heavy wall
kiszerelés
pkg of 10 feet
cső belső átmérő × külső átmérő
3/8 in. × 1 1/8 in.
falméret
3/8 in.
Általános leírás
Tubing is red, and can be used for pressure or vacuum work.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)