Fontos dokumentumok
Z247316
Coors Buchner funnel
capacity 70 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
leírás
For Filter Paper Diameter (mm): 55
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 66240
H
120 mm
kapacitás
70 mL
lemezátmérő
56 mm
átmérő
42 mm, perforated
Általános leírás
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Alkalmazás
The Coor porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)