Fontos dokumentumok
Z247332
Coors Buchner funnel
capacity 240 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
leírás
For Filter Paper Diameter (mm): 90
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 66243
H
150 mm
kapacitás
240 mL
lemezátmérő
100 mm
átmérő
77 mm, perforated
Általános leírás
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Alkalmazás
The Coor porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)