Fontos dokumentumok
Z232416
Duran® Buchner funnel
capacity 220 mL
Szinonimák:
213413409
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
leírás
use paper diam. 70 mm
gyártó/kereskedő neve
DURAN®
Schott
elérhetőség
not available in USA and Canada
kapacitás
220 mL
lemez Mé
73 mm
Általános leírás
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)