Fontos dokumentumok
Z247324
Coors Buchner funnel
capacity 120 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
leírás
For Filter Paper Diameter (mm): 70
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 66242
H
130 mm
kapacitás
120 mL
lemezátmérő
83 mm
átmérő
60 mm, perforated
Általános leírás
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Alkalmazás
The Coor porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)