Fontos dokumentumok
BR462500
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 22-84 mm
Szinonimák:
Filter, Rubber gasket
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
méret:
22-84 mm
material:
EPDM rubber
gyártó/kereskedő neve:
BRAND 462500
material
EPDM rubber
kiszerelés
pack of 8 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 462500
méret
22-84 mm
Általános leírás
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)