Fontos dokumentumok
Z419907
Sigma-Aldrich
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 250 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F14610-0000
kapacitás
250 mL
lemezátmérő
104 mm
peremtől lemezig Ma
50 mm
Általános leírás
One piece funnel with sealed-in, coarse porosity, Coarse porosity (90-130 micron) PE filter plate for good retention and fast flow under vacuum. Useable with or without filter paper. Use below 52°C (125°F).
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)