Fontos dokumentumok
W283215
Palmitic acid
natural, 98%, FG
Szinonimák:
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
Javasolt termékek
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
gőznyomás
10 mmHg ( 210 °C)
Teszt
98%
Forma
crystals or chunks
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
oldhatóság
water: 0.00005 g/L at 20 °C
sűrűség
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
faint; fatty
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
235.4 °F
Lobbanási pont (C)
113 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?