Fontos dokumentumok
W518905
Sodium propionate
FCC
Szinonimák:
Propionic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
FCC
FDA 21 CFR 150.141
FDA 21 CFR 150.161
FDA 21 CFR 179.45
FDA 21 CFR 180.23
FDA 21 CFR 184.1784
Teszt
99%
mp
285-286 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 10%, clear, colorless
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
faint
SMILES string
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- The Effects of Short-Chain Fatty Acids in Gut Immune and Oxidative Responses of European Sea Bass (Dicentrarchus labrax): An Ex Vivo Approach.: This study examines the beneficial effects of sodium propionate on gut health and immune responses in European sea bass, highlighting its potential as a dietary supplement to enhance fish health and disease resistance (Fontinha F et al., 2024).
- Melatonin protects zebrafish pancreatic development and physiological rhythms from sodium propionate-induced disturbances via the hypothalamic-pituitary-thyroid axis.: Research investigates how sodium propionate impacts endocrine functions in zebrafish, suggesting its broader implications in endocrinology and toxicology studies (Xu Y et al., 2024).
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?