Fontos dokumentumok
SSWP01300
Millipore
MCE Membrane Filter, 3.0 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Szinonimák:
MF-Millipore Membrane Filter, 3 µm pore size
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
leírás
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore
Millipore
parameter
30 L/min-cm2 air flow rate
320 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
szűrőátmérő
13 mm
vastagság
150 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
6%
törésmutató
n/D 1.495
matrix
MF-Millipore
pórusméret
3.0 μm pore size
83 % porosity
kapacitás
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
buborékpont
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Alkalmazás
  • QC of fluid holding tanks
  • Fluid monitoring
  • Air monitoring
  • Particle collection
  • Particle analysis
Jogi információk
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3