Fontos dokumentumok
08578
2-Amino-2-methyl-1-propanol
BioUltra, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
β-Aminoisobutyl alcohol, AMP
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
solid
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
törésmutató
n20/D 1.4455 (lit.)
n20/D 1.448
pH
11.0-12.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
hasznos pH-tartomány
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
bp
165 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
carbonate (CO32-): ≤1000 mg/kg
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
CC(C)(N)CO
λ
0.1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
179.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82.1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?