Merck
A65182
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1-propanol
~5% Water, technical grade, 95%
Szinonimák:
β-Aminoisobutyl alcohol, AMP
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C(NH2)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
89.14
Beilstein:
505979
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 25 °C)
Teszt
95%
Forma
liquid
szennyeződések
≤5% 2-(Methylamino)-2-methyl-1-propanol
~5% Water
törésmutató
n20/D 1.4455 (lit.)
hasznos pH-tartomány
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
bp
165 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
sűrűség
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used in an efficient synthesis of 2-oxazolidinones via carbonylation with CO in the presence of salen-cobalt catalysts.
Used to derivatize carboxylic acids for GC analysis and to synthesize 2-oxazolines for further transformations.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Erik C B Johnson et al.
Tetrahedron letters, 48(10), 1795-1799 (2007-03-05)
Modification of a peptide-(α)thioester with a sequence of six arginines on the thioester leaving group can render soluble all peptides derived from a polytopic integral membrane protein. This strategy greatly simplifies the synthesis of peptide-(α)thioester building blocks for the total
Journal of the American Chemical Society, 114, 1010-1010 (1992)
Journal of Chromatography A, 673, 101-101 (1994)
Tetrahedron, 49, 9353-9353 (1993)
Sontaya Limmatvapirat et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 67(3), 690-698 (2007-06-20)
The objective of this study was to improve the properties of shellac by composite salts formation. The shellac samples were prepared in various salt forms by dissolving them with 2-amino-2-methyl-1-propanol (AMP) and ammonium hydroxide (AMN) at various ratios of AMP:AMN.