Merck
W325600
Sigma-Aldrich
Benzothiazole
≥96%, FG
Szinonimák:
1-thia-3-azaindene, Vangard BT
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5NS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.19
FEMA-szám:
3256
Beilstein:
109468
EC-szám:
Európai Tanács szám:
11594
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
15.016
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
coffee; meaty; vegetable; brown; nutty; sulfurous
grade:
FG
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gőzsűrűség
4.66 (vs air)
gőznyomás
34 mmHg ( 131 °C)
Teszt
≥96%
szennyeződések
≤0.1% aniline
törésmutató
n20/D 1.642 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
sűrűség
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
coffee; meaty; vegetable; brown; nutty; sulfurous
SMILES string
c1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Benzothiazole, a volatile sulfur-containing heterocyclic compound, is one of the key odorants of heated milk. It is also reported to occur as a flavor component of miso, coconut meat and cooked-beef.
Alkalmazás
  • Modulating mycobacterial envelope integrity for antibiotic synergy with benzothiazoles.: This publication explores the role of benzothiazoles in enhancing antibiotic efficacy against mycobacteria. The study provides insights into how chemical modification of microbial cell envelopes can improve drug delivery and efficacy (Habjan et al., 2024).
  • An activatable fluorescence probe for rapid detection and in situ imaging of β-galactosidase activity in cabbage roots under heavy metal stress.: This research uses benzothiazole-based probes for real-time and in situ imaging of enzyme activity in plants under stress conditions, facilitating the study of environmental stress impacts on plant physiology and providing a tool for agricultural biotechnology (Zhao et al., 2024).
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Gas chromatography olfactometry (GC/O) of dairy products.
Friedrich JE & Acree TE.
International dairy journal, 8(3), 235-241 (1998)
Flavor components of miso: basic fraction.
Mori Y, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 47(7), 1487-1492 (1983)
Thermal generation of sulfur-containing flavor compounds in beef.
Vercellotti JR, et al.
ACS Symp. Ser., 409, 452?459-452?459 (1989)
Ruiqing Ni et al.
Brain : a journal of neurology, 136(Pt 7), 2217-2227 (2013-06-13)
Imaging fibrillar amyloid-β deposition in the human brain in vivo by positron emission tomography has improved our understanding of the time course of amyloid-β pathology in Alzheimer's disease. The most widely used amyloid-β imaging tracer so far is (11)C-Pittsburgh compound
Britt-Marie Swahn et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(13), 4332-4337 (2012-06-01)
The synthesis and SAR of new β-amyloid binding agents are reported. Evaluation of important properties for achieving good signal-to-background ratio is described. Compounds 27, 33, and 36 displayed desirable lipophilic and pharmacokinetic properties. Compound 27 was further evaluated with autoradiographic