Fontos dokumentumok
101338
Benzothiazole
96%
Szinonimák:
1,3-Benzothiazole, Benzosulfonazole
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.66 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
34 mmHg ( 131 °C)
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.642 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
sűrűség
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?