Fontos dokumentumok
168653
2-(Methylthio)benzothiazole
97%
Szinonimák:
2-(Methylmercapto)benzothiazole, 2-(Methylthio)benzo[d]thiazole, 2-Methylsulfanyl-1,3-benzothiazole
Teszt
97%
Forma
powder
mp
43-46 °C (lit.)
SMILES string
CSc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7NS2/c1-10-8-9-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTBVIMLZIRIFFR-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?