Merck
W350702
Sigma-Aldrich
Isoamyl isobutyrate
≥98%, FG
Szinonimák:
3-methylbutyl 2-methylpropanoate, Isopentyl isobutyrate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2CH2O2CCH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.24
FEMA-szám:
3507
EC-szám:
Európai Tanács szám:
294
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.419
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; waxy; fruity; sweet
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
sűrűség
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; waxy; fruity; sweet
SMILES string
CC(C)CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-7(2)5-6-11-9(10)8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFTGLSWXJMRZNB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Isoamyl isobutyrate has been reported to be one of the hop aroma constituents in beer.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
129.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hop flavor constituents in beer by headspace analysis.
Murakami A, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 45(1) (1987)