Merck
W316814
Sigma-Aldrich
3,4-Hexanedione
≥95%, FG
Szinonimák:
Hexane-3,4-dione
About This Item
Lineáris képlet:
CH2CH2COCOCH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.14
FEMA-szám:
3168
Beilstein:
1700837
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2255
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.077
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
caramel; buttery
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.41 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
sűrűség
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
caramel; buttery
SMILES string
CCC(=O)C(=O)CC
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
3,4-Hexanedione occurs naturally in honey and coffee. It has been proposed as a substitute for diacetyl in butter flavorings.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Odor at 1.0%
Taste at 5 ppm
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Profiles of volatile compounds and sensory analysis of three blends of coffee: influence of different proportions of Arabica and Robusta and influence of roasting coffee with sugar.
Sanz C, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 82(8), 840-847 (2002)
Flavor and free amino acid composition of lavender and eucalyptus honeys.
Bouseta A, et al.
Journal of Food Science, 61(4), 683-687 (1996)
Stacey E Anderson et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 62, 373-381 (2013-09-07)
Concern has been raised over the association of diacetyl with lung disease clinically resembling bronchiolitis obliterans in food manufacturing workers. This has resulted in the need for identification of alternative chemicals to be used in the manufacturing process. Structurally similar
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30(5), 49-49 (2005)
Elizabeth I Parkinson et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(15), 4635-4643 (2011-07-08)
Carboxylesterases (CE) are ubiquitous enzymes found in both human and animal tissues and are responsible for the metabolism of xenobiotics. This includes numerous natural products, as well as a many clinically used drugs. Hence, the activity of these agents is