Merck
W320803
Sigma-Aldrich
(Methylthio)methylpyrazine
mixture of isomers, ≥98%, FG
Szinonimák:
Popcorn thiopyrazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8N2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.21
FEMA-szám:
3208
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2290
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
14.035
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cocoa; coffee; hazelnut; roasted
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.583 (lit.)
sűrűség
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
cocoa; coffee; hazelnut; roasted
SMILES string
CSc1cnc(C)cn1.CSc2nccnc2C
InChI
1S/2C6H8N2S/c1-5-3-8-6(9-2)4-7-5;1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h2*3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYWKOMLPQRZQSD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
(Methylthio)methylpyrazine (mixture of isomers) are pyrazine compounds that are mainly formed in food products by Maillard reaction between sugars and proteins during cooking or roasting. It occurs naturally in tobacco.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 3-10 ppm
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
192.2 °F
Lobbanási pont (C)
89 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Flavours and Fragrances (1997)
The Chemical Components of Tobacco and Tobacco Smoke (2016)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 52-52 (2000)