Merck
W319912
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal, mixture of isomers
natural, ≥96%, FG
Szinonimák:
2-Phenyl-5-methylhex-2-enal, Cocal, cocoa hexenal
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2CH=C(C6H5)CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.27
FEMA-szám:
3199
EC-szám:
Európai Tanács szám:
10365
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.099
NACRES:
NA.21
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥96%
sűrűség
0.973 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
bitter; chocolate; cocoa
InChI
1S/C13H16O/c1-11(2)8-9-13(10-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,9-11H,8H2,1-2H3/b13-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YURDCJXYOLERLO-LCYFTJDESA-N
Alkalmazás
  • A 90-day subchronic toxicity study of 5-methyl-2-phenyl-2-hexenal in F344 rats.: This study investigates the subchronic toxicity of 5-methyl-2-phenyl-2-hexenal, an aromatic aldehyde, in laboratory rats. The research assesses various biomarkers of organ toxicity, blood chemistry, and histopathological changes after repeated administration, emphasizing its safety profile and potential risks in biological systems (Nakamura et al., 2021).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)