Merck
W317100
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl acetate
natural, ≥95%, FG
Szinonimák:
(3Z)-3-Hexen-1-ol acetate, (3Z)-C-3-Hexenyl acetate, Leaf acetate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.20
FEMA-szám:
3171
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.197
NACRES:
NA.21
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.427 (lit.)
bp
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
sűrűség
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
fresh; green; fruity; sweet
SMILES string
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N
Related Categories
Általános leírás
cis-3-Hexenylacetate (Leaf acetate) is a volatile compound with a citrus, passion fruit, and flowery aroma . As a flavor and fragrance ingredient, it is commonly used in food, beverages, and perfumes. Leaf acetate is used to flavor alcoholic beverages(2).
Alkalmazás
cis-3-Hexenyl acetate:
  • Contribute to the complex aroma of olive oil.
  • Found to be one of the key compounds for strawberry taste and aroma.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
134.6 °F
Lobbanási pont (C)
57 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The role of phenolic compounds on olive oil aroma release
Genovese A, et al.
Food Research International, 112, 319-327 (2018)
Quality assessment of strawberries (Fragaria species)
Azodanlou R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(3), 715-721 (2003)
Influence of the cultivation system in the aroma of the volatile compounds and total antioxidant activity of passion fruit
Janzantti NS, et al.
LWT--Food Science and Technology, 46(2), 511-518 (2012)