Merck
W317101
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl acetate
≥98%, stabilized, FCC, FG
Szinonimák:
(3Z)-3-Hexen-1-ol acetate, (3Z)-C-3-Hexenyl acetate, Leaf acetate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.20
FEMA-szám:
3171
EC-szám:
Európai Tanács szám:
644
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.197
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fresh; green; fruity; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Teszt
≥98%
tartalmaz
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.427 (lit.)
bp
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
sűrűség
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
fresh; green; fruity; sweet
SMILES string
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N
Related Categories
Általános leírás
cis-3-Hexenyl acetate is a volatile aroma compound naturally found in virgin olive oil and Jasminum sambac flower. It is used as a flavoring agent in the food and cosmetics industries.
Alkalmazás
  • Volatiles from cotton aphid (Aphis gossypii) infested plants attract the natural enemy Hippodamia variegata.: This study explored how volatiles, including cis-3-Hexenyl acetate, emitted by cotton plants infested with Aphis gossypii attract the natural predator Hippodamia variegata, highlighting its potential in biological pest control strategies (Yi et al., 2023).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 1-15 ppm
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
134.6 °F
Lobbanási pont (C)
57 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Guilherme G Teixeira et al.
Talanta, 226, 122122-122122 (2021-03-08)
An electronic nose, comprising nine metal oxide sensors, has been built aiming to classify olive oils according to the fruity intensity commercial grade (ripely fruity or light, medium and intense greenly fruity), following the European regulated complementary terminology. The lab-made
Characterization of aroma-active compounds in Jasminum sambac concrete by aroma extract dilution analysis and odour activity value
Zhang J, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 36(2), 197-206 (2021)
Virgin olive oil odour notes: their relationships with volatile compounds from the lipoxygenase pathway and secoiridoid compounds.
Angerosa F, et al.
Food Chemistry, 68(3), 283-287 (2000)
Virgin olive oil odour notes: their relationships with volatile compounds from the lipoxygenase pathway and secoiridoid compounds
Angerosa F, et al.
Food Chemistry, 68(3), 283-287 (2000)
Takeshi Shimoda et al.
Journal of chemical ecology, 31(9), 2019-2032 (2005-09-01)
We investigated volatile infochemicals possibly involved in location of the generalist predatory mite Neoseiulus californicus to plants infested with spider mites in a Y-tube olfactometer. The predators significantly preferred volatiles from lima bean leaves infested with Tetranychus urticae to uninfested