Merck
W340210
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl butyrate
natural, ≥95%, FG
Szinonimák:
(Z)-3-hexen-1-yl butyrate, Leaf butyrate, [(Z)-hex-3-enyl] butanoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.25
FEMA-szám:
3402
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.270
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fresh; green; vegetable; fruity
grade:
FG
Kosher
natural
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
96 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fresh; green; vegetable; fruity
SMILES string
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)CCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h5-6H,3-4,7-9H2,1-2H3/b6-5-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCHOPXVYTWUHDS-WAYWQWQTSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lorenzo Boggia et al.
BMC plant biology, 15, 102-102 (2015-04-19)
The dynamics of plant volatile (PV) emission, and the relationship between damaged area and biosynthesis of bioactive molecules in plant-insect interactions, remain open questions. Direct Contact-Sorptive Tape Extraction (DC-STE) is a sorption sampling technique employing non adhesive polydimethylsiloxane tapes, which