Merck
W314609
Sigma-Aldrich
2,2′-(Dithiodimethylene)difuran
≥95%, FG
Szinonimák:
Furfuryl disulfide, Coffee difuran, Difurfuryl disulfide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10O2S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
226.32
FEMA-szám:
3146
EC-szám:
Európai Tanács szám:
11480
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
13.050
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cabbage; coffee; meaty; onion; roasted; sulfurous
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.585 (lit.)
bp
112-115 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
sűrűség
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
cabbage; coffee; meaty; onion; roasted; sulfurous
SMILES string
C(SSCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S2/c1-3-9(11-5-1)7-13-14-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBJPZHSWLMJQRI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Difurfuryl disulfide is a sulfur-containing volatile compound mainly found in roasted coffee. It is also the main degradation product of furfuryl mercaptan under Fenton-type reaction conditions.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Investigation of sulfur-containing components in roasted coffee.
R Tressl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 29(5), 1078-1082 (1981-09-01)
Imre Blank et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(8), 2356-2364 (2002-04-04)
The stability of the coffee flavor compound furfuryl mercaptan has been investigated in aqueous solutions under Fenton-type reaction conditions. The impact of hydrogen peroxide, iron, ascorbic acid, and ethylenediaminetetraacetic acid was studied in various combinations of reagents and temperature. Furfuryl