Merck
W214019
Sigma-Aldrich
Benzyl butyrate
natural, ≥98%, FCC, FG
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CO2CH2C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.23
FEMA-szám:
2140
EC-szám:
Európai Tanács szám:
277
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.051
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fresh; floral; fruity
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets requirements for JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets requirements for JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.494 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
sűrűség
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
fresh; floral; fruity
SMILES string
CCCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)