Fontos dokumentumok
180513
trans,trans-2,4-Decadienal
technical grade, 85%
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Teszt
85%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.515 (lit.)
bp
114-116 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.872 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C=C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?