Fontos dokumentumok
PHR1245
Vanillin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, Vanillic aldehyde
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. V0050000
traceable to USP 1710006
gőzsűrűség
5.3 (vs air)
gőznyomás
>0.01 mmHg ( 25 °C)
API-család
vanillin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?