Merck
W237712
Sigma-Aldrich
Diethyl succinate
natural, ≥99%, FG
Szinonimák:
Diethyl butanedioate
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OCOCH2CH2COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.19
FEMA-szám:
2377
Beilstein:
907645
EC-szám:
Európai Tanács szám:
438
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.444
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
apple; grape; waxy; fruity; floral
grade:
FG
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
6 (vs air)
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.42 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
sűrűség
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
apple; grape; waxy; fruity; floral
SMILES string
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diethyl succinate (DES) is a diester. This chemical can be used as a food additive, fragrance, and flavoring agent . It is a key component of wine aroma. Natural sources of this compound include apples, grapes, and cocoa .
Alkalmazás
Diethyl succinate:
  • Contribute to the aroma of sparkling wine.
  • is a key flavor component of rice wine.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Phase equilibrium measurements and thermodynamic modeling of {CO2 + diethyl succinate + cosolvent} systems
loc AP, et al.
Fluid Phase Equilibria, 502, 112285-112285 (2019)
Study of the changes in volatile compounds, aroma and sensory attributes during the production process of sparkling wine by traditional method
Ubeda C, et al.
Food Research International, 119, 554-563 (2019)
Effect of mixed yeast starter on volatile flavor compounds in Chinese rice wine during different brewing stages
Yang Y, et al.
LWT--Food Science and Technology, 78, 373-381 (2017)
Effects of different techniques of malolactic fermentation induction on diacetyl metabolism and biosynthesis of selected aromatic esters in cool-climate grape wines
Lasik-Kurdys, M, et al.
Molecules (Basel), 23(10), 2549-2549 (2018)