Merck
798665
Sigma-Aldrich
L-(+)-Tartaric acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.09
Beilstein:
1725147
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.18 (vs air)
termékcsalád
Redi-Dri
Teszt
≥99.5%
form
crystalline powder
crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +12.4°, c = 20 in H2O
optikai tisztaság
ee: 99% (GLC)
öngyulladási hőmérséklet
797 °F
minőség
free-flowing
szennyeződések
≤0.002% S compounds
≤0.005% insolubles
izzítási maradék
≤0.02%
mp
170-172 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 150 g/L at 25 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.001%
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Alkalmazás
Chiral building block for natural products. Also forms a Diels-Alder catalyst with TiCl2(O-i-Pr)2.
Jogi információk
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Chemistry Letters (Jpn), 1967-1967 (1986)
Chemistry Letters (Jpn), 2409-2409 (1987)
Organic salts of L-tartaric acid: materials for second harmonic generation with a crystal structure governed by an anionic hydrogen-bonded network.
Aakeroy CB, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 7, 553-555 (1992)
Organic acid profile of Turkish white grapes and grape juices.
Soyer Y, et al.
J. Food Compos. Anal., 16(5), 629-636 (2003)
Asymmetric synthesis of both enantiomers of pyrrolidinoisoquinoline derivatives from L-malic acid and L-tartaric acid.
Lee YS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(22), 7149-7152 (1955)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.