Merck
W292826
Sigma-Aldrich
1-Propanol
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Szinonimák:
Propyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.10
FEMA-szám:
2928
Beilstein:
1098242
EC-szám:
Európai Tanács szám:
50c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.002
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
alcohol; musty
grade:
FG
Halal
Kosher
natural
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
700 °F
robbanási határérték
13.7 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
sűrűség
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
alcohol; musty
SMILES string
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Alkalmazás
  • Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: Details advancements in NMR and dielectric spectroscopy techniques, where 1-Propanol is utilized to investigate solvent interactions and molecular dynamics (Morais et al., 2024).
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Apple, apricot, banana, beer, gin, honey, pear, sherry, and tea.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Anja K K Rahn et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(37), 8743-8751 (2013-08-24)
Chloropropanol (CP) esters are part of an emerging group of process-induced toxicants that are considered as potential health hazards particularly in palm oil. Mass spectrometry-based methodologies for identification of CP esters in food are critical in overcoming the challenges associated
Dieuwke Sevenster et al.
Science (New York, N.Y.), 339(6121), 830-833 (2013-02-16)
Although reconsolidation opens up new avenues to erase excessive fear memory, subtle boundary conditions put constraints on retrieval-induced plasticity. Reconsolidation may only take place when memory reactivation involves an experience that engages new learning (prediction error). Thus far, it has
Wilma I W Dodde et al.
Therapeutic drug monitoring, 25(4), 433-440 (2003-07-29)
We present a high-performance liquid chromatography (HPLC) method suitable for the analysis of epirubicin and its metabolite epirubicinol in saliva and plasma. Preparation of saliva and plasma samples was performed by extraction of analytes with a chloroform:2-propanol mixture (6:1, vol/vol)
Sheba D Bergman et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(33), 10393-10398 (2012-07-13)
A general directed Ru-catalyzed C(sp(3))-H α-alkylation protocol for piperidines (less-reactive substrates than the corresponding five-membered cyclic amines) has been developed. The use of a hindered alcohol (2,4-dimethyl-3-pentanol) as the solvent and catalyst activator, and a catalytic amount of trans-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid
David Fernandez Rivas et al.
Ultrasonics sonochemistry, 19(6), 1252-1259 (2012-05-23)
Micromachined pits on a substrate can be used to nucleate and stabilize microbubbles in a liquid exposed to an ultrasonic field. Under suitable conditions, the collapse of these bubbles can result in light emission (sonoluminescence, SL). Hydroxyl radicals (OH()) generated