Merck
W309303
Sigma-Aldrich
2-Undecanone
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
Methyl nonyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)8COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.29
FEMA-szám:
3093
Beilstein:
1749573
EC-szám:
Európai Tanács szám:
150
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.016
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fatty; waxy; fruity
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
5.9 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.43 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
sűrűség
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fatty; waxy; fruity
SMILES string
CCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Undecanone occurs naturally in wild tomato. It is also found in Ruta chalepensis essential oil and hop oil. 2-Undecanone is an insect and tick repellant.
Alkalmazás
  • (14)C-Isotope Use to Quantify Covalent Reactions between Flavor Compounds and β-Lactoglobulin.: Research utilizing 2-Undecanone to study its binding interactions with milk proteins, enhancing understanding of flavor compound stability and protein binding in food products (Shepelev and Reineccius, 2024).
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Constituents of the essential oil of Ruta chalepensis L. from Turkey.
Baser KHC, et al.
J. Essent. Oil Res., 8(4), 413-414 (1996)
2?Undecanone, a constituent of the glandular trichomes of Lycopersicon hirsutum f. glabratum: Effects on Heliothis zea and Manduca sexta growth and survival.
Farrar RR & Kennedy GG.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 43(1), 17-23 (1987)
Novel arthropod repellent, BioUD, is an efficacious alternative to deet.
Witting-Bissinger BE, et al.
Journal of Medical Entomology, 45(5), 891-898 (2008)
Release characteristics of the non-toxic insect repellant 2-undecanone from its crystalline inclusion compound with ?-cyclodextrin.
Whang HS & Tonelli A.
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 62(1-2), 127-134 (2008)
Jing Chen et al.
International journal of molecular sciences, 15(12), 22978-22994 (2014-12-17)
Houttuynia cordata Thunb. (H. cordata) is an anti-inflammatory herbal drug that is clinically used in Asia. The essential oil obtained from H. cordata is known to contain 2-undecanone (2-methyl nonyl ketone). In addition, sodium houttuyfonate is a compound that can