Merck
W239607
Sigma-Aldrich
Dimethyl succinate
98%, FG
Szinonimák:
Dimethyl butanedioate, Succinic acid dimethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OCOCH2CH2COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.14
FEMA-szám:
2396
Beilstein:
956776
EC-szám:
Európai Tanács szám:
439
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.445
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; fruity; floral; sweet
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőznyomás
0.3 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
öngyulladási hőmérséklet
689 °F
robbanási határérték
8.5 %
törésmutató
n20/D 1.419 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
sűrűség
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; fruity; floral; sweet
SMILES string
COC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dimethyl succinate can be used as a flavoring agent in the food industry.
Alkalmazás
  • Metabolic Bypass Rescues Aberrant S-nitrosylation-Induced TCA Cycle Inhibition and Synapse Loss in Alzheimer′s Disease Human Neurons.: This research discusses the role of metabolic intermediates like Dimethyl succinate in bypassing biochemical blocks in Alzheimer′s disease, offering potential therapeutic avenues (Andreyev et al., 2024).
  • Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment, dimethyl succinate, CAS Registry Number 106-65-0.: A comprehensive safety assessment of Dimethyl succinate as a fragrance ingredient, highlighting its toxicological profile and safe usage parameters (Api et al., 2023).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 878-879 (1997)
Dushyant Shekhawat et al.
Bioresource technology, 97(2), 342-347 (2005-09-21)
A complete process model and economic analysis has been developed for itaconic acid production via catalytic condensation of dimethyl succinate and formaldehyde. The process model is based on experimental yields and selectivities obtained for the condensation reaction and on recovery
W J Malaisse et al.
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 13(4), 330-341 (1997-04-01)
In rats injected with bacterial lipopolysaccharide (LPS; 5 gamma mg/g body weight [BWT]), the toxin provokes death within 24 h in 23% of the animals and, in surviving rats, causes a decrease in BWT, hyperlactacidemia, hyperlipacidemia, and hyperketonemia, as well
Shohei Hamada et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(10), 2852-2855 (2009-04-11)
N-Oxalylglycine (NOG) derivatives were synthesized, and their inhibitory effect on histone lysine demethylase activity was evaluated. NOG and compound 1 inhibited histone lysine demethylases JMJD2A, 2C and 2D in enzyme assays, and their dimethyl ester prodrugs DMOG and 21 exerted
V Leclercq-Meyer et al.
Biochemical and molecular medicine, 59(1), 87-90 (1996-10-01)
Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) is often referred to as a glucose-dependent insulinotropic agent and is currently under investigation as a tool in the treatment of noninsulin-dependent diabetes. This report shows that, in the absence of glucose, a nonglucidic nutrient, namely