Fontos dokumentumok
W290904
Piperine
≥95%, FG
Szinonimák:
1-Piperoylpiperidine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Piper nigrum L.
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥95%
form
powder, crystals or granules
mp
131-135 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fatty; pepper
SMILES string
O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Géninformáció
human ... CYP3A4(1576)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?