Fontos dokumentumok
P49007
Piperine
≥97%
Szinonimák:
(E,E)-5-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2,4-pentadienoylpiperidide, 1-Piperoylpiperidine
Teszt
≥97%
form
crystalline
powder, crystals or chunks
solid
mp
131-135 °C (lit.)
SMILES string
O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Géninformáció
human ... CYP3A4(1576)
Alkalmazás
- Dimeric amide alkaloids
- Piperoyl-amino acid conjugates used for antileishmanial activity
- Piperine derived amides with TRPV1 activity
- Piperine analogues as S. aureus NorA efflux pump inhibitors
- Bioactive conjugates of curcumin with antimicrobial and antiproliferative properties
- Piperine derivatives for use as trypanocidal agents
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)