Fontos dokumentumok
8.21036
Sigma-Aldrich
Piperine
for synthesis
Szinonimák:
Piperine, 1-Piperoylpiperidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H19NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
285.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
202-348-0
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
hatékonyság
514 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
127-130 °C
oldhatóság
0.04 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N3(CCCCC3)C(=O)\C=C\C=C\c1cc2c(cc1)OCO2
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2