Fontos dokumentumok
218251
(1S)-(−)-Verbenone
94%
Szinonimák:
(1S,5S)-2-Pinen-4-one, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one
Teszt
94%
form
liquid
optikai aktivitás
[α]25/D −130°, c = 10 in ethanol
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
bp
227-228 °C (lit.)
sűrűség
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.