Fontos dokumentumok
W506907
(1S)-(−)-Verbenone
≥93%
Szinonimák:
(1S,5S)-2-Pinen-4-one, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
Teszt
≥93%
optikai aktivitás
[α]20/D −140°, c = 10 in ethanol
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
bp
227-228 °C (lit.)
sűrűség
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
camphoraceous; minty; spicy
SMILES string
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Alkalmazás
- Anti-Inflammatory and Antinociceptive Activities of the Essential Oil of Tagetes parryi A. Gray (Asteraceae) and Verbenone.: This article reports on the anti-inflammatory and pain-relief effects of (1S)-(−)-Verbenone as part of the essential oil of Tagetes parryi, suggesting potential therapeutic applications for pain management and inflammation (González-Velasco et al., 2022).
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.