Merck
W203807
Sigma-Aldrich
Allyl phenoxyacetate
≥99%, FG
Szinonimák:
2-propenyl phenoxyacetate, Allyl 2-phenoxyacetate, prop-2-enyl 2-(phenoxy)acetate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5OCH2CO2CH2CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.21
FEMA-szám:
2038
EC-szám:
Európai Tanács szám:
228
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.701
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
honey; pineapple; sweet
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.516 (lit.)
bp
265-266 °C (lit.)
sűrűség
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
honey; pineapple; sweet
SMILES string
C=CCOC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-8-13-11(12)9-14-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUFZVGQUAVDKMC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • In situ synthesis of a monolithic material with multi-sized pores and its chromatographic properties for the separation of intact proteins from human plasma.: The study discusses the development of a new chromatographic material that improves protein separation, which is crucial for biochemical analysis and diagnostics (Lan et al., 2019).
  • The effects of vehicles on the human dermal irritation potentials of allyl esters.: This investigation focuses on the dermal irritation potential of allyl esters, including allyl phenoxyacetate, and the impact of different vehicles on irritation levels, relevant for developing safer personal care products (Politano et al., 2006).
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
284.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
140 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Facial dermatitis from allyl phenoxyacetate in a dry carpet shampoo.
A E Taylor et al.
Contact dermatitis, 8(1), 70-70 (1982-01-01)