Fontos dokumentumok
W359904
trans-2-Methyl-2-butenoic acid
≥99%, FG
Szinonimák:
Tiglic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid, trans-2-Methyl-2-butenoic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥99%
bp
95-96 °C/12 mmHg (lit.)
mp
61-64 °C (lit.)
sűrűség
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
brown; spicy
SMILES string
C\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- A high molar extinction coefficient bisterpyridyl homoleptic Ru(II) complex with trans-2-methyl-2-butenoic acid functionality: potential dye for dye-sensitized solar cells.: This study explores the synthesis and application of a Ru(II) complex incorporating trans-2-methyl-2-butenoic acid as a dye for dye-sensitized solar cells. The high molar extinction coefficient and favorable photophysical properties make this compound a promising candidate for enhancing solar cell efficiency (Adeloye et al., 2012).
- Synthesis, photophysical and electrochemical properties of a mixed bipyridyl-phenanthrolyl ligand Ru(II) heteroleptic complex having trans-2-methyl-2-butenoic acid functionalities.: This research focuses on the synthesis and characterization of a Ru(II) heteroleptic complex with trans-2-methyl-2-butenoic acid functionalities. The study highlights the compound′s photophysical and electrochemical properties, demonstrating its potential for use in optoelectronic devices and catalytic applications (Adeloye, 2011).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
203.0 °F
Lobbanási pont (C)
95 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?