Fontos dokumentumok
W383902
Farnesene, mixture of isomers
stabilized
Szinonimák:
(3E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,3,6,10-tetraene
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Forma
liquid
tartalmazhat
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
összetétel
May include trans-β-Farnesene, cis-α-Farnesene, trans-α-Farnesene, bisabolene (a cyclic sesquiterpene), and other compounds.
szín
colorless to light yellow
törésmutató
n20/D 1.490-1.505 (lit.)
bp
260 °C (lit.)
sűrűség
0.844-0.8790 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
lavender; citrus; herbaceous
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C\C=C(/C)C=C
InChI
1S/C15H24/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9-10,12H,1,7-8,11H2,2-5H3/b14-10+,15-12+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXENHBSYCFFKJS-VDQVFBMKSA-N
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?