Fontos dokumentumok
W274711
Methional
natural, ≥98%, FG
Szinonimák:
3-(Methylthio)propionaldehyde, 3-(Methylthio)propanal, 3-(Methylmercapto)propionaldehyde, Methional, NSC 15874
About This Item
Javasolt termékek
grade
FG
Kosher
natural
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
760 mmHg ( 165 °C)
Teszt
≥98%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.483 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
sűrűség
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
creamy; earthy; vegetable; potato; tomato
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CSCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?