Merck
M2780
Sigma-Aldrich
(1R,2S,5R)-(−)-Menthol
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
(−)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H20O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.27
Beilstein:
1902293
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
gőznyomás
0.8 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]20/D −50°, c = 10 in 95% ethanol
optikai tisztaság
ee: 99% (GLC)
bp
212 °C (lit.)
mp
41-45 °C (lit.)
oldhatóság
water: 20 mg/mL, clear, colorless
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Általános leírás
(1R,2S,5R)-(-)-Menthol is a monoterpene.
Alkalmazás
(1R,2S,5R)-(-)-Menthol may be used to synthesize:
  • chiral enantiopure 2-(1-hydroxyalkyl)pyridines, which can react with to form C3-symmetric tripodal ligands
  • menthylphosphorodichioridite, a chiral derivatizing agent for the determination of enantiomeric purity of chiral diols or diamines by 31P NMR spectroscopy
  • (2R,4S)-2,3,4,5-tetrahydro-2-(-)-menthyloxy-2-methyl-4-phenylpyrano-[3,2-c]-benzopyran-5-one, an intermediate to prepare a warfarin analog
It may also be used as a chiral auxiliary, to induce chirality while synthesizing (-)-horsfiline.
Used to prepare reagents for chiral vinylogous Darzens and Reformatsky reactions. Important chiral auxiliary employed in the resolution of acids and for stereocontrolled synthesis.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Fieser, M.
Reagents for Organic Synthesis, 16, 203-203 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4397-4397 (1987)
A new 31P NMR method for the enantiomeric excess determination of diols and secondary diamines with C 2 symmetry.
Brunel JM and Faure B.
Tetrahedron Asymmetry, 6(9), 2353-2356 (1995)
Novel 2-(hydroxyalkyl) pyridines derived from the chiral pool.
Adolfsson H, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7(7), 1967-1972 (1996)
Oxindole alkaloids. A novel non-biomimetic entry to (-)-Horsfiline.
Palmisano G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7(1), 1-4 (1996)