Fontos dokumentumok
62141
Linalool oxide
mixture of isomers, ≥97.0% (GC)
Szinonimák:
2-(5-Methyl-5-vinyltetrahydro-1-furyl)-2-propanol
Teszt
≥97.0% (GC)
sűrűség
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(O)C1CCC(C)(O1)C=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-5-10(4)7-6-8(12-10)9(2,3)11/h5,8,11H,1,6-7H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRHDDEIRQPDPMG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
163.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?