Fontos dokumentumok
W280607
Octyl acetate
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
Acetic acid octyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
5.9 (vs air)
Teszt
≥98%
öngyulladási hőmérséklet
515 °F
robbanási határérték
8.14 %
törésmutató
n20/D 1.418 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
sűrűség
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
floral; fruity; sweet
SMILES string
CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment, 3-octyl acetate, CAS registry number 4864-61-3.: This update provides a comprehensive safety assessment of 3-octyl acetate, highlighting its use in fragrances and the ongoing evaluation of its safety for consumer products (Api et al., 2024).
- Exploring Astrodaucus orientalis (L.) Drude: Phytochemical Analysis and its Biological Potential Against Alzheimer′s and Diabetes.: The study explores the phytochemical composition of Astrodaucus orientalis, including octyl acetate, and its potential therapeutic effects against Alzheimer′s and diabetes, offering new insights into its biochemical applications (Yuca et al., 2024).
- Energy-efficient recovery of fermented butyric acid using octyl acetate extraction.: This paper presents an energy-efficient method for recovering butyric acid using octyl acetate extraction, showcasing its application in bioprocess engineering and its potential to improve biochemical extraction processes (Oh et al., 2022).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
189.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87.3 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?