Merck
W254703
Sigma-Aldrich
Heptyl acetate
≥98%, FG
Szinonimák:
n-Heptyl acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H18O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.24
FEMA-szám:
2547
EC-szám:
Európai Tanács szám:
212
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.022
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fatty; green; waxy; citrus; woody; wine-like
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
5.5 (vs air)
gőznyomás
12 mmHg ( 73 °C)
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.415 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
mp
−50.2 (lit.)
sűrűség
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
fatty; green; waxy; citrus; woody; wine-like
SMILES string
CCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-11-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCZSIDMEHXZRLG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Heptyl acetate is one of the main volatile constituents identified in Asian pear, beer and Tosa-buntan essential oil.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Characteristic aroma components of Tosa-buntan (Citrus grandis Osbeck forma Tosa) fruit.
Sawamura M, et al.
Food Science and Technology Research, 7(1), 45-49 (2001)
New method for analyzing the volatiles in beer.
Harayama K, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 58(12), 2246-2247 (1994)
Volatile constituents of Asian pear (Pyrus serotina).
Takeoka GR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(10), 1925-1929 (1992)
R L Isitt et al.
Journal of chemical ecology, 46(5-6), 497-507 (2020-06-20)
Prior research from trapping experiments using synthetic pheromone components suggested the existence of local and geographical variation in the pheromone system of the spruce beetle, Dendroctonus rufipennis (Kirby). To test hypotheses concerning variation in the spruce beetle's aggregation pheromone blend
Letian Xu et al.
Microbial ecology, 70(4), 1012-1023 (2015-05-20)
Bark beetles are the most important mortality agent in coniferous forests, and pheromones play important roles in their management. Dendroctonus valens LeConte was introduced from North America to China and has killed millions of healthy pines there. Trapping with semiochemicals