Merck
SC50FL025
Millipore
Steriflip Funnel Attachment, non-sterile
50 mL process volume, for sterile centrifuge tube top filter unit
Szinonimák:
tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
Méret kiválasztása
25 EA
45 600,00 Ft
45 600,00 Ft
Készletenrészletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 EA
45 600,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.22
45 600,00 Ft
Készletenrészletek
Anyagok
polypropylene
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Steriflip®
kiszerelés
pack of 25 ea
Paraméterek
45 °C max. temp.
technika/technikák
sterile filtration: suitable
tölcsérkapacitás
50 mL
szerelvény
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
inlet funnel
kiszállítva
ambient
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
SCNY00060SCNY00020SE1M003M00
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
product line
Steriflip®
product line
Steriflip®
product line
Steriflip®
product line
Steriflip®
parameter
45 °C max. temp.
parameter
45 °C max. temp.
parameter
45 °C max. temp.
parameter
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
Alkalmazás
For Research use only.
Elv
Vacuum
Fizikai forma
Color Code: Natural
Jogi információk
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Dokumentumtár megtekintése
Questions
  1. I am interested in the Falcon tube holder is it possible to purchase this seperatly?
    1 answer
    1. The tube holder/stand is not sold separately. Possible alternatives are:
      Z756717 Sigma-Aldrich Clear view conical tube holder holds 15 mL or 50 mL tubes
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/z756717
      HS120187 Sigma Adapt-a-Rack® Flexible Multi-Tube Rack for tubes, 5/50 mL
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/hs120187
      Z708488 One Well rack Polystyrene Friction-fit, blue
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/z708488
      Z708453 One Well rack Epoxy coated wire, yellow
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/z708453
      Helpful?