Merck
W247502
Sigma-Aldrich
Methyl eugenol
≥98%, FCC
Szinonimák:
Eugenol methyl ether, 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, Eugenyl methyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHCH2C6H3(OCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.23
FEMA-szám:
2475
Beilstein:
1910871
EC-szám:
Európai Tanács szám:
185
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cinnamon; clove; spicy; sweet; warm
grade:
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
FCC
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.534 (lit.)
bp
254-255 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
sűrűség
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
eugenol
Érzékszervi
cinnamon; clove; spicy; sweet; warm
SMILES string
COc1ccc(CC=C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl eugenol is one of the main constituents of the essential oil of Ocimum species. It is also an attractant for the oriental fruit flies.
Alkalmazás
  • Development of broad-spectrum immunoassay with monoclonal antibody to detect five eugenols and study of their molecular recognition mechanism.: This article presents a new immunoassay using a monoclonal antibody designed to detect multiple eugenol derivatives including methyl eugenol, offering insights into their molecular interactions and potential applications in food safety and pharmaceutical analysis (Luo et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 1.5 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Anise, banana, basil, cinnamon, cloves, nutmeg, plum, raspberry, peach, papaya, passionfruit, and apricot.
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Essential oil yield and quality of methyl eugenol rich Ocimum tenuiflorum Lf (syn. O. sanctum L.) grown in south India as influenced by method of harvest.
Kothari SK, et al.
Journal of Chromatography A, 1054(1), 67-72 (2004)
Attraction of the oriental fruit fly, Dacus dorsalis, to methyl eugenol and related olfactory stimulants.
Metcalf RL, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 72(7), 2501-2505 (1975)
Biosynthesis of estragole and methyl-eugenol in sweet basil (Ocimum basilicum L). Developmental and chemotypic association of allylphenol O-methyltransferase activities.
Lewinsohn E, et al.
Plant Science, 160(1), 27-35 (2004)
Roktim Gogoi et al.
Current pharmaceutical biotechnology, 21(10), 927-938 (2020-02-18)
The essential oil of methyl eugenol rich Cymbopogon khasianus Hack. was evaluated and its bioactivities were compared with pure methyl eugenol. So far, methyl eugenol rich essential oil of lemongrass was not studied for any biological activities; hence, the present
Kristin Herrmann et al.
Mutagenesis, 27(4), 453-462 (2012-02-18)
Methyleugenol, a secondary metabolite present in many herbal spices, is carcinogenic in various tissues of mice and rats but negative in standard in vitro mutagenicity tests. Several observations indicate that hydroxylation followed by sulfation is an important activation pathway in